Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate (38,9 - 40,1% Au) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40431.06
40431.06EA 862 EUR InStock
40431.06
Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate (38,9 - 40,1% Au) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate
Decomposes in water. Soluble in HNO₃
Purity: 99.99% Molecular Formula: HAu(NO3)4.xH2O (x≈3) Formula Weight: 445.99(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: ca 72° dec. Solubility: Decomposes in water. Soluble in HNO3 UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00046178
Formule: HAu(NO₃)₄·xH₂O(x≈3)
Point de fusion: ∼ 72 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046178
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité