Procion® Red MX-5B, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Reactive red 2
404365-5G
404365-5GEA 50 EUR InStock
404365-5G
Procion® Red MX-5B, Sigma-Aldrich®
Procion® Red MX-5B
Procion Red has been used in the visualization of osteocyte canalicular system. It has been used as an adsorbate in the biosorption by Bacillus subtilis.
Formule: C₁₉HCl₂N₆Na₂O₇S₂
MW: 615,33 g/mol
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067094
Numéro CAS: 17804-49-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39d0a45d1ac7f290209718456784c3ca2b25d212&vid=020c7bf90096b578ae61770384bc69c22c3c1699&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité