ICP-MS tuning standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
40482.AE
40482.AEEA 171 EUR InStock
40482.AE
ICP-MS tuning standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00240453
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité