ICP-MS stock standard solution A for 200,8, Rev. 4.4, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
40485.AE
40485.AEEA 410 EUR InStock
40485.AE
ICP-MS stock standard solution A for 200,8, Rev. 4.4, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00803326
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité