3,4-Diméthylhexane, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
40512-1ML-F
40512-1ML-FEA 39.7 EUR InStock
40512-1ML-F
3,4-Diméthylhexane, Supelco®
3,4-Diméthylhexane
Formule: C₈H₁₈
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039927
Numéro CAS: 583-48-2
EINECS: 209-504-7
ONU: 1262
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9458a814164d4be4fa6c8851d75888b78fe919f&vid=24a32ecbcbb199e7b3a8e908cc46d663f2dba68a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité