Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iode 0.025 M I2 (0.05N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

405353-500ML
405353-500MLEA 44 EUR InStock
405353-500ML
Iode 0.025 M I2 (0.05N) solution volumétrique, Fluka™
Iode


Formule: I₂
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.0480 - 0.0520 N

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité