Terbium(III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40573.NC
40573.NCEA 409 EUR InStock
40573.NC
Terbium(III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Terbium(III) perchlorate
CAS No.: 14014-09-6 Molecular Formula: Cl3O12Tb.6H2O Formula Weight: 565.37 (457.28anhy) Physical Form: Liquid Density: 1.5 Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00150362
Formule: Cl₃O₁₂Tb
Densité: 1.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150362
Numéro CAS: 14014-09-6
EINECS: 237-826-8
ONU: 3211
ADR: 5.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité