Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40574.NA
40574.NAEA 58.1 EUR InStock
40574.NA
Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 14692-17-2 Molecular Formula: Dy(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 568.94 (460.85anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00150227
Formule: Cl₃DyO₁₂·6H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150227
Numéro CAS: 14692-17-2
EINECS: 237-838-3
ONU: 3211
ADR: 5.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité