Holmium (III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Holmium (III) perchlorate
40575.NC
40575.NCEA 297 EUR InStock
40575.NC
Holmium (III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Holmium (III) perchlorate
CAS No.: 14017-54-0 Molecular Formula: Ho(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 571.37 (463.28anhy) Physical Form: Liquid Density: 1.57 Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00064643
Formule: Cl₃HoO₁₂
MW: 463,28 g/mol
Densité: 1.57
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064643
Numéro CAS: 14017-54-0
EINECS: 237-839-9
ONU: 3211
ADR: 5.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité