Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Yttrium (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en pastilles

Fournisseur: Thermo Scientific

40648.22
40648.22EA 668 EUR InStock
40648.22
Yttrium (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en pastilles
Yttrium (III) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: approx. 10mm dia x 5mm thick Density: 5.01 Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473

Sintered pellets suitable for vacuum deposition


Formule: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2410 °C
Densité: 5.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011473
Numéro CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité