Aluminium ≥99.99% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40677.G1
40677.G1EA 270 EUR InStock
40677.G1
Aluminium ≥99.99% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.0013g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité