Anti-IP 3 Receptor (IPR.1) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
407140-50
407140-50EA 840 EUR InStock
407140-50
Anti-IP 3 Receptor (IPR.1) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IP 3 Receptor (IPR.1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité