Anti-IP 3 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
407143-100
407143-100EA 896 EUR InStock
407143-100
Anti-IP 3 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IP 3 Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité