Anti-alpha-Interferon (MMHA-2) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
407290-500
407290-500EA 832 EUR InStock
407290-500
Anti-alpha-Interferon (MMHA-2) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: alpha-Interferon (MMHA-2)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité