Anti-beta-Interferon Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
407299-20
407299-20EA 663 EUR InStock
407299-20
Anti-beta-Interferon Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: beta-Interferon
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
20000 Active Unit 20 KU 407299-20
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité