Calbiochem® Human recombinant interleukin-1 beta
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
407615-5
407615-5EA 951 EUR InStock
407615-5
Calbiochem® Human recombinant interleukin-1 beta
Protéines et Peptides
Recombinant, human interleukin-1ß expressed in E. coli. Major form of interleukin-1 secreted by monocytes and macrophages. Induces nitric oxide synthase in pancreatic and smooth muscle cells and suppresses apoptosis in rat ovarian follicles. Involved in inflammatory and immune responses and promotes wound healing.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité