Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Guanidinium chlorure ≥98%, BAKER ANALYZED® pour biochimie, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention

4077-01EA 0 EUR InStock
4077-01
Guanidinium chlorure ≥98%, BAKER ANALYZED® pour biochimie, J.T.Baker®
Guanidinium chlorure


Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (NH₂C(:NH)NH₂·HCl) ≥98.0 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.3 %
UV Absorbance of 6M Solution - 275 nm, For Information Only For Information Only
UV Absorbance of 6M Solution - 260 nm, For Information Only 175 - 188 °C
Melting Range(Lower) 175 - 188 °C
Melting Range(Upper) 175 - 188 °C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité