Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium ≥99.999% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

40826.KS
40826.KSEA 239 EUR InStock
40826.KS
Aluminium ≥99.999% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029

Magnetron sputtering source


Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité