Carbone ≥99.999% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Charcoal
40832.KS
40832.KSEA 339 EUR InStock
40832.KS
Carbone ≥99.999% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Carbone
Purity: 99.999% Physical Form: Hot Pressed MDL No.: MFCD00133992
Magnetron sputtering source
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point d'ébullition: ∼4000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3727 °C
Densité: 3.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité