Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chrome ≥99.95% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

40843.KS
40843.KSEA 1030 EUR InStock
40843.KS
Chrome ≥99.95% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Chrome
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944


Formule: Cr
Point d'ébullition: 2469 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1840 °C
Densité: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité