Acétate de propyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
40858-5ML
40858-5MLEA 117 EUR InStock
40858-5ML
Acétate de propyle, Supelco®
Acétate de propyle
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009372
Numéro CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
ONU: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bdc898530861b7ce0d6d05fd1ffc4e3b7af98d9&vid=64635ad8b159bd98476692ab6dd23419a3372b0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité