Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium ≥99.95% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

40861.KS
40861.KSEA 572 EUR InStock
40861.KS
Magnésium ≥99.95% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Magnésium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308


Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Point d'ébullition: 1107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 651 °C
Densité: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité