Ammonium hydrogénocarbonate ≥99% additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Ammonium bicarbonate
40867-50G
40867-50GEA 52.1 EUR InStock
40867-50G
Ammonium hydrogénocarbonate ≥99% additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Ammonium hydrogen carbonate
Formule: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 101.0 %
pH (1 M, 20°C) 7.0 - 8.5
Solution 1 M in H₂O complying
Aluminium (Al) Max. 5 ppm
Barium (Ba) Max. 5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Lithium (Li) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 500 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Strontium (Sr) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Suitability for the LC-MS complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité