3-Nitro-o-xylène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
40870-25ML
40870-25MLEA 251 EUR InStock
40870-25ML
3-Nitro-o-xylène, Supelco®
3-Nitro-o-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1402 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007162
Numéro CAS: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
ONU: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3bad2f7443ba00c3d872fac3131a7f22ddb0fca&vid=a2d942052cc2766132e3853deb7e6eb77fc99316&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité