Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.95% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40871.KS
40871.KSEA 370 EUR InStock
40871.KS
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.95% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
Purity: 99.95% CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673110
Numéro CAS: 11106-97-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité