Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Niobium ≥99.95% (base métaux sauf Ta), cible de pulvérisation, Ø 50.8mm (2.0in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

40883.KS
40883.KSEA 482 EUR InStock
40883.KS
Niobium ≥99.95% (base métaux sauf Ta), cible de pulvérisation, Ø 50.8mm (2.0in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Niobium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126


Formule: Nb
MW: 92,91 g/mol
Point d'ébullition: 3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2468 °C
Densité: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité