Nickel iron ≥99.95% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40886.KS
40886.KSEA 463 EUR InStock
40886.KS
Nickel iron ≥99.95% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Nickel iron
Purity: 99.95% Molecular Formula: Ni:Fe; 81:19 wt% MDL No.: MFCD01741928
Applications: Magnetron sputtering source
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité