Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tantale ≥99.95% (base métaux sauf Nb), cible de pulvérisation 76.2 mm (3.0 in) Ø x 3.18 mm (0.125 in) thick,

Fournisseur: Thermo Scientific

40896.KS
40896.KSEA 0 EUR InStock
40896.KS
Tantale ≥99.95% (base métaux sauf Nb), cible de pulvérisation 76.2 mm (3.0 in) Ø x 3.18 mm (0.125 in) thick,
Tantale


Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité