Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Etain ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

40898.KS
40898.KSEA 196 EUR InStock
40898.KS
Etain ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Etain
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862

Magnetron sputtering source


Formule: Sn
MW: 118,71 g/mol
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité