Bismuth lead alloy (55.5:44.5 w%), eutectic ≥99.9% (base métaux), lingot
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40949.Q4
40949.Q4EA 88.3 EUR InStock
40949.Q4
Bismuth lead alloy (55.5:44.5 w%), eutectic ≥99.9% (base métaux), lingot
Bismuth lead alloy (55.5:44.5 w%), eutectic
Purity: 99.9% Molecular Formula: Bi:Pb; 55.5:44.5 wt% Melting Point: 124° MDL No.: MFCD00801141
Low melting application: fuses, etc
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité