Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.0% desséché, BAKER ANALYZED®, réactif biochimique pour les biotechnologies, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
4099-07EA 0 EUR InStock
4099-07
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.0% desséché, BAKER ANALYZED®, réactif biochimique pour les biotechnologies, J.T.Baker®
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.0%
Appearance Passes Test
Assay (C₄H₁₁NO₃) (dried basis) ≥99.0 %
Absorbance of a 40% Solution - 280 nm ≤0.200
Absorbance of a 40% Solution - 400 nm ≤0.020
Insoluble Matter ≤0.005 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤2 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
PE pail, screw top 12 kg 4099-07
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité