Bromure de (triphénylphosphine)or (I) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41002.03
41002.03EA 291 EUR InStock
41002.03
Bromure de (triphénylphosphine)or (I) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Bromure de (triphénylphosphine)or (I)
Purity: 99.99% CAS No.: 14243-65-3 Molecular Formula: AuBr[P(C6H5)3] Formula Weight: 539.17 Physical Form: Powder
Formule: C₁₈H₁₅AuBrP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049267
Numéro CAS: 14243-65-3
EINECS: 238-118-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité