Ethylènediamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
41008-1ML-F
41008-1ML-FEA 30.7 EUR InStock
41008-1ML-F
Ethylènediamine, Supelco®
Ethylènediamine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8.5 °C
Densité: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008204
Numéro CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
ONU: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e957fe9df68bba1e6de9e2d3d798a4f5fc0a782a&vid=69b421ffc154a67ea9c10c44368d5e2c65a8a6e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité