To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Un laboratoire de contrôle performant garantit l'intégrité du processus de production d'une société, de la validation des matières premières à la vérification du produit fini...
VWR compte déjà parmi les principaux fournisseurs de matériel de coloration spécialisé pour le domaine de la pathologie. Jour après jour, nous élaborons une série de produits pour nos clients du secteur clinique...
Dans notre sélection de produits pour l'enseignement/les écoles, vous découvrirez des produits destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique et de la biologie
Nouvelles pointes robotiques premium conductrices et non conductrices, qualité supérieure et performances impeccables, pour des résultats auxquels vous pouvez vous fier.
Avantor Services provides a wide range of specialized services and digital solutions to help you solve complex challenges.
We’ve built our reputation on consistent, comprehensive mastery of day-to-day operations, allowing lab, clinical, and production environments to focus their high-value resources on core scientific priorities.
As our customers’ needs have evolved, so have our capabilities. We have become experts in scientific operations, improving performance with sophisticated solutions and providing guidance on best practices.
You can select and customize services for peak efficiency, quality, and accelerated innovation.
Nos services de production vous aident à concevoir des solutions à façon stérile ou aseptique, selon votre chaier des charges, du petit conditionnement au bulk.
La position unique qu’Avantor occupe sur le marché nous permet non seulement de vous fournir une vaste gamme d’équipements, mais également de vous offrir un service technique de première classe.
Formule: C₄H₆O₆ Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa) Point de fusion: 168…170 °C Densité: 1.759 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 150 °C (closed cup) Température de stockage: Température ambiante
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
Passes Test
NF - Identification A
Passes Test
NF - Identification B
Passes Test
NF - Specific Rotation [Å]²⁵^D(calculated on dried basis)(+)
12.0 - 13.0 Degree
NF - Loss on Drying
≤0.5 %
NF - Residue on Ignition
≤0.1 %
NF - Oxalate (C₂O₄)
Passes Test
NF - Sulfate (SO₄)
Passes Test
NF - Assay (HOCO(CHOH)₂COOH) (dried basis)
99.7 - 100.5 %
NF - Endotoxin Concentration (EU/g)
≤10
EP/BP - Assay (HOCO(CHOH)₂COOH) (dried basis)
99.5 - 101.0 %
EP/BP - Identification A
Passes Test
EP/BP - Identification B
Passes Test
EP/BP - Appearance of Solution
Passes Test
EP/BP - Specific Rotation [Å]²º^D (+)
12.0 - 12.8 Degree
EP/BP - Oxalic Acid
≤360 ppm
EP/BP - Chloride (Cl)
≤100 ppm
EP/BP - Sulfate (SO₄)
≤150 ppm
EP/BP - Calcium (Ca)
≤200 ppm
EP/BP - Loss on Drying at 105°C
≤0.2 %
EP/BP - Ash (sulfated)
≤0.1 %
JP - Assay (HOCO(CHOH)₂COOH) (dried basis)
99.7 - 101.0 %
JP - Identification A
Passes Test
JP - Identification B
Passes Test
JP - Sulfate (SO₄)
≤0.048 %
JP - Oxalate (C₂O₄)
Passes Test
JP - Heavy Metals (as Pb)
≤10 ppm
JP - Calcium (Ca)
Passes Test
JP - Arsenic (As)
≤1 ppm
JP - Loss on Drying
≤0.5 %
JP - Residue on Ignition
≤0.05 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
= 0.05 %
manufacturing or purification of the product.
The USP Organic Volatile Impurities <467> requirements for this product is met by the implementation of Residual Solvents <467> as per the USP Revision Bulletin of June 15, 2007.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.