Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Carbure de bore ≥99.5% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

41050.KS
41050.KSEA 1680 EUR InStock
41050.KS
Carbure de bore ≥99.5% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Carbure de bore
Purity: 99.5% Molecular Formula: B4C Formula Weight: 55.26 MDL No.: MFCD00011520


Formule: CB₄
MW: 55,25 g/mol
Point d'ébullition: ∼3500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2350 °C
Densité: 2.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011520
Numéro CAS: 12069-32-8
EINECS: 235-111-5
Merck Index: 12,01374
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité