Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.0% Made from Tromethamine USP, réactif Biotech, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Tris(hydroxymethyl)methylamine hydrochloride, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, Trizma® hydrochloride, Trizma(R) hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, TRIS HCl, Tromethane hydrochloride, Tris-HCl, Tris(hydroxymethyl)methylammonium chloride, Trometamol hydrochloride, THAM HCl

4106-01EA 349.85 EUR InStock
4106-01 4106-05 4106-07 4106-09 4106-F9 4106-F7
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.0% Made from Tromethamine USP, réactif Biotech, J.T.Baker®
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
GMP manufactured product. The infrared spectrum conforms to the standard.


Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MW: 157.6 g/mol
Point de fusion: 147…153 °C
Densité: 1.05 g/ml (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product ≥99.0%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.06
Assay (NH₂C(CH₂OH)₃·HCl) ≥99.0 %
Appearance (colorless crystals to white crystalline powder) Passes Test
Absorbance of a 1M Solution - 260 nm ≤0.06
Absorbance of a 1M Solution - 280 nm ≤0.06
Absorbance of a 1M Solution - 400 nm ≤0.01
Identification (by IR) Passes Test
Loss on Drying at 105°C ≤0.5 %
Endotoxin Concentration (EU/g) ≤2.5
Melting Point 147 - 153 °C
pH of 0.5M Solution at 25°C 3.5 - 5.0
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤10 ppm
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤10.0 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤10 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤10 ppm
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤10 ppm
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤10 ppm
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Manufactured exclusively for Avantor Performance Materials, LLC., by BioSpectra, Inc., Stroudsburg, PA

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..