Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium tetrapropylborate ≥90.0% (par analyse titrimétrique), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

41062-1G
41062-1GEA 220 EUR InStock
41062-1G
Sodium tetrapropylborate ≥90.0% (par analyse titrimétrique), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Sodium tetrapropylborate


Formule: C₁₂H₂₈BNa
Numéro MDL: MFCD04972612
Numéro CAS: 105146-61-0
ONU: 3393
ADR: 4.2,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f239421a95d72c15f16e8b8936b2635b102c9c7&vid=84e6c3d10278525425146271a92dac81dc8d37d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité