Magnésium oxyde ≥99.95% (base métaux sauf Ca), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41072.KS
41072.KSEA 571 EUR InStock
41072.KS
Magnésium oxyde ≥99.95% (base métaux sauf Ca), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Magnésium oxyde
Purity: 99.95% Molecular Formula: MgO; Ca 750ppm max Formula Weight: 40.30 MDL No.: MFCD00011109
Magnetron sputtering source
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité