Carbure de silicium ≥99.95% (base métaux, sauf B), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41084.KS
41084.KSEA 1330 EUR InStock
41084.KS
Carbure de silicium ≥99.95% (base métaux, sauf B), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Carbure de silicium
Purity: 99.5% Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 MDL No.: MFCD00049531
Magnetron sputtering source
Formule: SiC
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 3.22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité