Silicon(IV) nitride, MgO binder, sputtering target ≥99.9% (base métaux), Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41088.KS
41088.KSEA 1090 EUR InStock
41088.KS
Silicon(IV) nitride, MgO binder, sputtering target ≥99.9% (base métaux), Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Silicon(IV) nitride, MgO binder, sputtering target
Purity: 99.9% Molecular Formula: Si3N4 Formula Weight: 140.28 MDL No.: MFCD00011230
Applications: Magnetron sputtering source
Formule: Si₃N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011230
EINECS: 234-796-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité