Silicium (II) oxyde ≥99.9% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Silicon monoxide, Silicon oxide
41093.KS
41093.KSEA 1340 EUR InStock
41093.KS
Silicium (II) oxyde ≥99.9% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Silicium (II) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 10097-28-6 Molecular Formula: SiO Formula Weight: 44.09 Physical Form: Target Density: 2.13 Melting Point: 1702° Boiling Point: 1880° MDL No.: MFCD00151536
Formule: SiO
MW: 44,08 g/mol
Point d'ébullition: 1880 °C
Point de fusion: >1702 °C
Densité: 2.13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151536
Numéro CAS: 10097-28-6
EINECS: 233-232-8
Merck Index: 12,08640
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité