Silicium dioxyde ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41096.KS
41096.KSEA 276 EUR InStock
41096.KS
Silicium dioxyde ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Silicium dioxyde
Purity: 99.995% Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 MDL No.: MFCD00011232
Magnetron sputtering source
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1719 °C
Densité: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité