Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Silicium dioxyde ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

41097.KS
41097.KSEA 481 EUR InStock
41097.KS
Silicium dioxyde ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Silicium dioxyde
Purity: 99.995% Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 MDL No.: MFCD00011232


Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1719 °C
Densité: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité