Séchoirs pour verrerie de laboratoire, STL
Fournisseur: GERHARDT
10-0010
411-3320EA 0 EUR InStock
411-3320
Séchoirs pour verrerie de laboratoire, STL
Appareils chauffants Homogénéiseurs, broyeurs
Cette soufflerie à air chaud permet un séchage rapide de la verrerie. Support circulaire creux avec 56 tubes de séchage.
  • Avec 24 tubes Ø 16 mm pour grande verrerie et 32 tubes Ø 11 mm pour petite verrerie
  • Ventilateur avec chauffage de 900 W et filtre à air
  • Température max. dans la verrerie: ±50 °C
  • Panneau de contrôle frontal avec deux interrupteurs avec lampes témoins, l'un pour la tension, l'autre pour le chauffage. Interrupteur pour utilisation à froid ou à chaud avec minuterie
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité