Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrure de titane (III) ≥99.5% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

41111.KS
41111.KSEA 1240 EUR InStock
41111.KS
Nitrure de titane (III) ≥99.5% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Nitrure de titane (III)
Purity: 99.5% CAS No.: 25583-20-4 Molecular Formula: TiN Formula Weight: 61.91 Physical Form: Hot pressed material Density: 5.22 Appearance: Gray Melting Point: 2950° MDL No.: MFCD00049596


Formule: NTi
Point de fusion: 2950 °C
Densité: 5.22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049596
Numéro CAS: 25583-20-4
EINECS: 247-117-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité