Zinc oxyde ≥99.9% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41123.KS
41123.KSEA 965 EUR InStock
41123.KS
Zinc oxyde ≥99.9% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Zinc oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: OZn Formula Weight: 81.37 Physical Form: Target Density: 5.606 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 1975° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Magnetron sputtering source
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5.606
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité