Saccharine, Supelco®
Fournisseur: Merck
41131-5G
41131-5GEA 53.2 EUR InStock
41131-5G
Saccharine, Supelco®
Saccharine
Formule: C₇H₅NO₃S
MW: 183,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005866
Numéro CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1819cd33305869e78f489fede76da9373f296a1&vid=a1819cd33305869e78f489fede76da9373f296a1&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité