Periodic table mix 2 for ICP, 17 elements, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
41135-100ML
41135-100MLEA 274 EUR InStock
41135-100ML
Periodic table mix 2 for ICP, 17 elements, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
10 mg/L: Au, Ge, Hf, Ir, Mo, Nb, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Sb, Sn, Ta, Ti, W, Zr in 5%hydrochloric acid and 1% hydrofluoric acid (contains HNO₃ traces)
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité