Agitateur Vortex, VORTEX Genius 3
Fournisseur: IKA
3340000 3340002 3340003
412-0098EA 495 EUR InStock
412-0098 412-0115 412-0116
Agitateur Vortex, VORTEX Genius 3
Agitateurs Agitateurs Vortex
Mélangeur vortex avec trois accessoires interchangeables et divers inserts pour différentes applications. Les tubes de microcentrifugation, les plaques de microtitration, et même les Erlenmeyers à fond rond ou de 250 ml peuvent être fixés au moyen d’une lanière spécialement conçue à cet effet. Les accessoires s’enclenchent de manière sécurisée sur l’unité dans n’importe quelle position. L’unité est stable à haute vitesse et robuste grâce au moulage sous pression en zinc revêtu.
  • Conception compacte
  • Large plage de vitesse à variation continue
  • Fonctionnement de courte durée par pression ou en continu
  • Utilisable de 5 à 40 °C (80 % d’humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Informations de commande: Informations de commande : fourni avec un adaptateur standard pour tubes à essais ou petits béchers, 412-0099.
Attention: * Selon l'adaptateur et le chargement
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité