VWR®, Beater Vibrobroyeur
Fournisseur: VWR Collection
412-0167EA 5330 EUR InStock
412-0167
VWR®, Beater Vibrobroyeur
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Broyeur à billes pour la désintégration de petits volumes d'échantillons qui peut également être utilisé pour agiter/mélanger des microtubes et des microplaques. Large gamme d'applications dans différents domaines scientifiques, de la géologie à la biotechnologie.
  • Utilisation facile: bouton simple et clavier pour contrôler fréquence et minuteur
  • Entretien facile: moteur c.c. sans balais
  • Large gamme de bols de broyage et supports pour tubes pour satisfaire aux exigences de l'échantillon
Réglage de la durée de broyage - 5 s à 60 min
Fréquence de vibration : 3 à 30 Hz
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité